224308
Dilithiumtetrachlorcuprat(II) -Lösung
0.1 M in THF
Synonym(e):
Copper dilithium tetrachloride, Dilithium tetrachlorocuprate(2-), Lithium Tetrachlorocuprate
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: copper
Konzentration
0.1 M in THF
Dichte
0.91 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Li+].[Li+].Cl[Cu--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Cu.2Li/h4*1H;;;/q;;;;+2;2*+1/p-4
InChIKey
HCJWWBBBSCXJMS-UHFFFAOYSA-J
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup