Merck
222801
Sigma-Aldrich
Chlorameisensäure-4-nitrobenzylester
97%, for peptide synthesis
Synonym(e):
(4-Nitrophenyl)methyl carbonochloridate, (4-Nitrophenyl)methyl chloroformate, 4-Nitrobenzyloxycarbonyl chloride, p-Nitrobenzyloxycarbonyl chloride, p-nitrobenzyl chloroformate
Größe auswählen
5 G
CHF 49.20
25 G
CHF 129.00
CHF 49.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 49.20
25 G
CHF 129.00
About This Item
Lineare Formel:
ClCO2CH2C6H4NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.59
Beilstein:
912446
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 49.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Chlorameisensäure-4-nitrobenzylester, 97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reaction type: Carbonylations
mp (Schmelzpunkt)
32-34 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
chloro
nitro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(COC(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C8H6ClNO4/c9-8(11)14-5-6-1-3-7(4-2-6)10(12)13/h1-4H,5H2
InChIKey
MHSGOABISYIYKP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Eun Hyang Jang et al.
International journal of pharmaceutics, 580, 119237-119237 (2020-03-24)
Hypoxia is a characteristic feature of various ischemic diseases, including cancer. This study describes the development of glycol chitosan nanoparticles, hydrophobically modified with 4-nitrobenzyl chloroformate and folic acid (FA), that can specifically release drugs under hypoxic conditions. This hypoxia-responsive glycol