219193
3-Thiophenacetonitril
96%
Synonym(e):
3-Thienylacetonitril
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.545 (lit.)
bp
124-125 °C/16 mmHg (lit.)
Dichte
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
N#CCc1ccsc1
InChI
1S/C6H5NS/c7-3-1-6-2-4-8-5-6/h2,4-5H,1H2
InChIKey
GWZCLMWEJWPFFA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- (E)-3-phenyl-2-(3-thienyl) acrylonitrile
- (Z)-3-(4-methylphenyl)-2-(3-thienyl) acrylonitrile
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
246.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
119 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?