Merck
218499
Sigma-Aldrich
3-Piperidin-1,2-propandiol
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H17NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
77-80 °C (lit.)
SMILES String
OCC(O)CN1CCCCC1
InChI
1S/C8H17NO2/c10-7-8(11)6-9-4-2-1-3-5-9/h8,10-11H,1-7H2
InChIKey
MECNWXGGNCJFQJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)