Merck
733113
Sigma-Aldrich
N-Methyldiethanol-1,1,1′,1′-d4 amine
98 atom % D, 97% (CP)
Synonym(e):
2,2′-Methyliminodiethanol-1,1,1′,1′-d4, MDEA-1,1,1′,1′-d4
About This Item
Lineare Formel:
CH3N(CH2CD2OH)2
Molekulargewicht:
123.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
liquid
bp
246-248 °C (lit.)
Dichte
1.072 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]C([2H])(O)CN(C)CC([2H])([2H])O
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h7-8H,2-5H2,1H3/i4D2,5D2
InChIKey
CRVGTESFCCXCTH-CQOLUAMGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
260.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
127 °C - closed cup