Merck
61897
Sigma-Aldrich
Piperazinoessigsäure-ethylester
≥95.0% (GC)
Synonym(e):
1-(Ethoxycarbonylmethyl)-piperazin, N-(Carboethoxymethyl)-piperazin, Piperazinoessigsäure-ethylester
Größe auswählen
5 G
CHF 114.00
CHF 114.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 114.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H16N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.22
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 114.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95.0% (GC)
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Brechungsindex
n20/D 1.472
Dichte
1.048 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCOC(=O)CN1CCNCC1
InChI
1S/C8H16N2O2/c1-2-12-8(11)7-10-5-3-9-4-6-10/h9H,2-7H2,1H3
InChIKey
MTFCXMJOGMHYAE-UHFFFAOYSA-N
Warnhinweis
Reizend
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)