Merck
218421
Sigma-Aldrich
Dihydrocarveol
mixture of isomers, 95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Dampfdichte
5.3 (vs air)
Dampfdruck
0.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.477 (lit.)
bp
224-225 °C (lit.)
Dichte
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1CCC(CC1O)C(C)=C
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
197.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)