Merck
215317
Sigma-Aldrich
3-Thiophenmalonsäure
97%
Synonym(e):
α-Carboxythiophen-3-Ethansäure, (3-Thienyl)-malonsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.19
Beilstein:
6503620
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
139 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(=O)C(C(O)=O)c1ccsc1
InChI
1S/C7H6O4S/c8-6(9)5(7(10)11)4-1-2-12-3-4/h1-3,5H,(H,8,9)(H,10,11)
InChIKey
GCOOGCQWQFRJEK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable