Wichtige Dokumente
220639
3-Thiophenessigsäure
98%
Synonym(e):
3-Thienylessigsäure
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
73-76 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)Cc1ccsc1
InChI
1S/C6H6O2S/c7-6(8)3-5-1-2-9-4-5/h1-2,4H,3H2,(H,7,8)
InChIKey
RCNOGGGBSSVMAS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?