Merck
795577
Sigma-Aldrich
3,4-Thiophenedicarboxylic acid
Größe auswählen
5 G
CHF 102.00
CHF 102.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 102.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 102.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Qualitätsniveau
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
226-331 °C
SMILES String
OC(C1=CSC=C1C(O)=O)=O
InChI
1S/C6H4O4S/c7-5(8)3-1-11-2-4(3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
InChIKey
ZWWLLYJRPKYTDF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Synthetic precursor for organic electronics materials.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)