400866
Eisen(II)-oxid
−10 mesh, ≥99.6% trace metals basis
Synonym(e):
Eisen(II)-oxid, Eisenmonoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.6% trace metals basis
Form
powder
Verunreinigungen
≤5% free iron
Partikelgröße
−10 mesh
Dichte
5.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O=[Fe]
InChI
1S/Fe.O
InChIKey
UQSXHKLRYXJYBZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.