20589
O-tert-Butyl-L-serin-tert-butylester -hydrochlorid
≥98.0% (AT)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (AT)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]/D -10.0±1.0°, c = 1 in H2O
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl.CC(C)(C)OC[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H23NO3.ClH/c1-10(2,3)14-7-8(12)9(13)15-11(4,5)6;/h8H,7,12H2,1-6H3;1H/t8-;/m0./s1
InChIKey
RDWZQVGVBTYCBD-QRPNPIFTSA-N
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable