Merck
20430
Sigma-Aldrich
N-tert.-Butyloxycarbonyloxy-succinimid
≥98.0% (CHN), for peptide synthesis
Synonym(e):
tert.-Butyl-N-succinimidyl-carbonat, Boc-OSu
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H13NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.20
Beilstein:
1536756
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
N-tert.-Butyloxycarbonyloxy-succinimid, ≥98.0% (CHN)
Assay
≥98.0% (CHN)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
~95 °C (dec.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
imide
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C9H13NO5/c1-9(2,3)14-8(13)15-10-6(11)4-5-7(10)12/h4-5H2,1-3H3
InChIKey
VTGFSVGZCYYHLO-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
BOC-protecting group reagent[1][2][3]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
M. Franke et al.
Tetrahedron Letters, 4765-4765 (1966)
Stabilization of Bacillus subtilis -amylase by amino group acylation.
J Hora
Biochimica et biophysica acta, 310(1), 264-267 (1973-05-17)
H. Gross et al.
Justus Liebigs Annalen der Chemie, 725, 212-212 (1969)