Merck
204870
Sigma-Aldrich
Ytterbium(III)-chlorid Hexahydrat
99.998% trace metals basis
Synonym(e):
Ytterbium(III)-Chlorid-6-hydrat, Ytterbiumtrichloridhydrat
Größe auswählen
10 G
CHF 223.00
50 G
CHF 757.00
CHF 223.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 223.00
50 G
CHF 757.00
About This Item
Lineare Formel:
YbCl3 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
387.49
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 223.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99.998% trace metals basis
Form
powder and chunks
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: ytterbium
Verunreinigungen
≤25.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp (Schmelzpunkt)
180 °C (dec.) (lit.)
Dichte
2.58 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Yb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.6H2O.Yb/h3*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3
InChIKey
LEYFXTUKPKKWMP-UHFFFAOYSA-K
Allgemeine Beschreibung
Ytterbium(III)-chlorid-Hexahydrat ist ein weißer kristalliner Feststoff, der als Ausgangsstoff zur Synthese von Nanomaterialien sowie als Katalysator in verschiedenen organischen Transformationen verwendet wird.
Anwendung
Ytterbium(III)-chlorid-Hexahydrat kann als Ausgangsstoff für folgende Reaktionen verwendet werden:
  • Synthese von Ytterbiumoxid-Nanoscheiben zur Herstellung von weißen LEDs[1]
  • Vorbereitung von hochkonvertierenden NaYF4:Yb/Ho/Mn-Nanopartikeln mit guter Lumineszenzintensität für biomedizinische Anwendungen[2]
  • Herstellung dreidimensionaler hexagonaler NaYF4:Yb3+/Tm3+-Prismen für die photokatalytische H2-Entwicklung im Nahinfrarotbereich[3]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Enhancement of Luminescence Intensity in Red Emitting NaYF4:Yb/Ho/Mn Upconversion Nanophosphors by Variation of Reaction Parameters
Kumbam Lingeshwar Reddy, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 121, 11783-11793 (2017)
Simple one pot synthesis of luminescent europium doped yttrium oxide Y2O3: Eu nanodiscs for phosphor converted warm white LEDs
Julian Petry, et al.
Nanoscale advances, 4, 858-864 (2022)
Three-dimensional NaYF4:Yb3+/Tm3+ hexagonal prisms coupled with ZnIn2S4 nanosheets for boosting near-infrared photocatalytic H2 evolution
Zhouze Chen, et al.
Journal of Environmental Chemical Engineering, 10, 108352-108352 (2022)
Uliana Kostiv et al.
Beilstein journal of nanotechnology, 6, 2290-2299 (2016-01-07)
NaYF4:Yb(3+)/Er(3+) nanoparticles were synthesized by thermal decomposition of lanthanide trifluoroacetates using oleylamine (OM) as both solvent and surface binding ligand. The effect of reaction temperature and time on the properties of the particles was investigated. The nanoparticles were characterized by
Artikel
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.