Merck
202983
Sigma-Aldrich
Cer(III)-chlorid Heptahydrat
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Cerchlorid
Größe auswählen
10 G
CHF 182.00
100 G
CHF 883.00
CHF 182.00
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 182.00
100 G
CHF 883.00
About This Item
Lineare Formel:
CeCl3 · 7H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
372.58
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay:
99.999% trace metals basis
Form:
crystals and lumps
CHF 182.00
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Form
crystals and lumps
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: cerium
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Dichte
~3.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ce](Cl)Cl
InChI
1S/Ce.3ClH.7H2O/h;3*1H;7*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-3
InChIKey
KPZSTOVTJYRDIO-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
Cer(III)-chlorid-Heptahydrat wird häufig zur Herstellung von Ceroxid-Nanopartikeln mit verschiedenen Methoden verwendet.[1] Es reagiert mit Natriumoleat zur Bildung eines Ceroleat-Komplexes, der in Kohlenwasserstoff-Lösungsmitteln zur Bildung von Ceroxid-Nanopartikeln weiter zersetzt werden kann.[2][3] Cer(III)-chlorid-Heptahydrat kann auch bei der Umsetzung von Estern in Allylsilane verwendet werden.[4]
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Organic Syntheses, 69, 89-89 (1990)
Panthenol-stabilized cerium dioxide nanoparticles for cosmeceutic formulations against ROS-induced and UV-induced damage.
Zholobak NM, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology. B, Biology, 130, 102-108 (2014)
Preparation and characterization of monodisperse cerium oxide nanoparticles in hydrocarbon solvents
Gu H, et al.
Chemistry of Materials, 19.5, 1103-1110 (2007)
Cerium fluoride nanoparticles protect cells against oxidative stress.
Shcherbakov AB, et al.
Materials Science and Engineering, C, 50, 151-159 (2015)
Zhe Cheng et al.
Environmental toxicology, 27(12), 707-718 (2011-03-09)
Experimental studies have demonstrated that lanthanides could impair cognitive functions of children and animals, but very little is known about the hippocampal apoptosis and its molecular mechanism. The study investigated the signal pathway of hippocampal apoptosis induced by intragastric administration
Artikel
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.