229393
Aluminiumchlorid Hydrat
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Aluminium trichloride hydrate, Aluminum(3+) trichloride hydrate, Trichloroaluminum hydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 mmHg ( 100 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Form
crystalline
Zusammensetzung
Degree of hydration, 6-7
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: aluminum
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
100 °C (dec.) (lit.)
Dichte
2.398 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
[H]O[H].Cl[Al](Cl)Cl
InChI
1S/Al.3ClH.H2O/h;3*1H;1H2/q+3;;;;/p-3
InChIKey
CAYKLJBSARHIDI-UHFFFAOYSA-K
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Ausgangsstoff bei der Synthese von Aluminiumoxid-Aerogelen mit großer Oberfläche mittels Sol-Gel-Prozess
- Katalysator für die Friedel-Crafts- Alkylierung von Indolen
- Dotierstoff bei der Herstellung von Al-dotierten ZnO-Dünnschichten mittels Ultraschall-Sprühpyrolyse
- Ausgangsmaterial bei der Synthese von Böhmit-Nanopartikeln mit kontrollierterMorphologie
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable