Merck
15423
Sigma-Aldrich
Boc-Gly-OSu
≥99.0% (T), for peptide synthesis
Synonym(e):
Boc-glycin N-hydroxysuccinimid-ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.25
Beilstein:
1549242
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Boc-Gly-OSu, ≥99.0% (T)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (T)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Glührückstand
≤0.05%
mp (Schmelzpunkt)
165-167 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)NCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C11H16N2O6/c1-11(2,3)18-10(17)12-6-9(16)19-13-7(14)4-5-8(13)15/h4-6H2,1-3H3,(H,12,17)
InChIKey
LJCWRJYVPJJTMB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)