Merck
326453
Sigma-Aldrich
Kupfer
powder (spheroidal), 10-25 μm, 98%
Größe auswählen
250 G
CHF 109.00
1 KG
CHF 251.00
CHF 109.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
CHF 109.00
1 KG
CHF 251.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Cu
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
63.55
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
11101604
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 109.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Form
powder (spheroidal)
Widerstandsfähigkeit
1.673 μΩ-cm, 20°C
Partikelgröße
10-25 μm
bp
2567 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1083.4 °C (lit.)
Dichte
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChIKey
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Kupferpulver ist ein metallhaltiges Pulver und kann durch elektrolytische und nicht-elektrolytische Verfahren produziert werden. Zu diesen Verfahren gehören Spraypyrolyse, chemische Reduktion in Gegenwart von Reduktionsmitteln, solvothermale und hydrometallurgische Methoden sowie Atomisierung.[1]
Anwendung
Kupfer (Cu)-haltiges Pulver kann in vielen industriellen Anwendungen eingesetzt werden. Aufgrund seiner elektrischen und thermischen Eigenschaften ist es vor allem in der Entwicklung von Elektronik- und Elektrogeräten von Nutzen. Es kann auch für selbstschmierende Lager, zum Hartlöten, mechanischen Verzinken und Kaltlöten verwendet werden.[1]
Piktogramme
FlameEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 5
1 of 5
Kupfer powder, 50 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99%
GF59752334
Kupfer
Kupfer powder, max. particle size 200 micron, weight 500 g, purity 99.8%
GF32528145
Kupfer
Kupfer powder, 50 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
GF61543223
Kupfer
Influence of the Shape of Copper Powder Particles on the Crystal Structure and Some Decisive Characteristics of the Metal Powders
AvramoviC L, et al.
Metals, 9(1), 56-56 (2019)
Hiroshi Sato et al.
Science (New York, N.Y.), 343(6167), 167-170 (2013-12-18)
Carbon monoxide (CO) produced in many large-scale industrial oxidation processes is difficult to separate from nitrogen (N2), and afterward, CO is further oxidized to carbon dioxide. Here, we report a soft nanoporous crystalline material that selectively adsorbs CO with adaptable
Seonah Kim et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(1), 149-154 (2013-12-18)
Lytic polysaccharide monooxygenases (LPMOs) exhibit a mononuclear copper-containing active site and use dioxygen and a reducing agent to oxidatively cleave glycosidic linkages in polysaccharides. LPMOs represent a unique paradigm in carbohydrate turnover and exhibit synergy with hydrolytic enzymes in biomass
Daniel L Priebbenow et al.
Organic letters, 15(24), 6155-6157 (2013-11-28)
A method has been developed for the preparation of N-alkynylated sulfoximines involving the copper-catalyzed decarboxylative coupling of sulfoximines with aryl propiolic acids. A range of substituents on both the sulfoximidoyl moiety and the aryl group of the propiolic acid were
Magnus Andersson et al.
Nature structural & molecular biology, 21(1), 43-48 (2013-12-10)
Heavy metals in cells are typically regulated by PIB-type ATPases. The first structure of the class, a Cu(+)-ATPase from Legionella pneumophila (LpCopA), outlined a copper transport pathway across the membrane, which was inferred to be occluded. Here we show by
Artikel
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.
Questions
  1. 안녕하세요. 326453 Copper powder (spheroidal), 10-25 μm, 98% 제품에 산화방지 처리가 되어있는지 확인부탁드립니다. 개봉 이후 산화없이 사용 기간이 어느 정도 되는지 또한 확인부탁드립니다. 감사합니다
    1 answer
    1. This material is not chemically treated to protect against oxidation. However, the product is packaged under Nitrogen gas to prevent oxidation. Purging the bottle with Nitrogen gas is recommended after opening. Unfortunately, long term stability has not been determined, but is impacted by conditions and handling.