1.02703
Kupfer
fine powder particle size < 63 µm (> 230 mesh ASTM) EMSURE®
Synonym(e):
Kupfer
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99% (complexometric)
Form
solid
Verunreinigungen
≤0.02% Substances insoluble in nitric acid
mp (Schmelzpunkt)
1083 °C
Dichte
8.96 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1290 kg/m3
Kationenspuren
Ag: ≤0.002%
As: ≤0.0005%
Fe: ≤0.005%
Mn: ≤0.001%
P: ≤0.001%
Pb: ≤0.01%
Sb: ≤0.001%
Sn: ≤0.01%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChIKey
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
In Salpetersäure unlösliche Anteile: ≤ 0,02 %
P (Phosphor): ≤ 0,001 %
Ag (Silber): ≤ 0,002 %
As (Arsen): ≤ 0,0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,005 %
Mn (Mangan): ≤ 0,001 %
Pb (Blei): ≤ 0,01 %
Sb (Antimon): ≤ 0,001 %
Sn (Zinn): ≤ 0,01 %
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable