Wichtige Dokumente
200409
Polycaprolactontriol
average Mn ~900
About This Item
Empfohlene Produkte
Mol-Gew.
average Mn ~900
Brechungsindex
n20/D 1.476
Übergangstemp.
softening point 30 °C
Dichte
1.08 g/mL at 25 °C
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
424.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
218 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.