Merck
199818
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropylethylamin -p-toluolsulfonat (Salz)
98%
Synonym(e):
N-Ethyldiisopropylamin -p-toluolsulfonat (Salz)
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2CH]2NC2H5 · CH3C6H4SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.44
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
86-88 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
tosylate
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCN(C(C)C)C(C)C.Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H19N.C7H8O3S/c1-6-9(7(2)3)8(4)5;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h7-8H,6H2,1-5H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
InChIKey
WALRQYFNEKCLGF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
N,N-Diisopropylethylamine p-toluenesulfonate salt may be used in the chemical synthesis studies.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)