Wichtige Dokumente
199133
Di-tert-Butyldicarbonat
reagent grade, 97%
Synonym(e):
Boc-Anhydrid, Di-tert-Butylpyrocarbonat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.409 (lit.)
bp
56-57 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
23 °C (lit.)
Dichte
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
InChIKey
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Warnhinweis
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
98.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
37 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?