Merck
CLS431220
Corning®-Spritzenvorsatzfilter
cellulose acetate membrane (surfactant-free), diam. 28 mm, pore size 0.45 μm
Synonym(e):
disposable syringe filters, sterile syringe filters, syringe filters
Größe auswählen
50 EA
CHF 206.00
CHF 206.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 EA
CHF 206.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
NACRES:
NB.24
CHF 206.00
Check Cart for Availability
Materialien
acrylic copolymer housing
cellulose acetate membrane (surfactant-free)
Sterilität
sterile
Verpackung
case of 50
Hersteller/Markenname
Corning 431220
Durchmesser
28 mm
Porengröße
0.45 μm
Fitting
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet (slip)
Allgemeine Beschreibung
Corning-Spritzenvorsatzfilter sind zu 100 % auf ihre Integrität geprüft, sind zertifiziert nicht pyrogen und nicht zytotoxisch und werden in Übereinstimmung mit ISO-9002-Standards hergestellt. Es sind vielfältige Membranen für unterschiedliche Bedürfnisse erhältlich.
PES für geringe Proteinbindung und schnellere Fließgeschwindigkeiten; tensidfreies Celluloseacetat (SFCA) für geringste Proteinbindung; PTFE für Chemikalienresistenz; und regenerierte Cellulose (RC) als beste Wahl für die DMSO-Verträglichkeit.
Diese Corning-Spritzenvorsatzfilter verfügen über Acryl-Kopolymer-Gehäuse, Luer-Lock-Einlässe mit Innenkonus und Luer-Slip-Auslässe mit Außenkonus.
  • SFCA-PF-Membranen (tensidfreies Celluloseacetat mit Vorfilter) liefern die geringste Proteinbindung und verfügen für zusätzliche Filterkapazität über einen integrierten Glasfaservorfilter.
  • 100 % integritätsgetestet, steril und zertifiziert nicht pyrogen und nicht zytotoxisch
  • Hergestellt in Übereinstimmung mit ISO-9002-Standards.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Qiushi Wei et al.
International journal of molecular medicine, 45(3), 816-824 (2020-01-28)
Icaritin, a metabolite of icariin, is a potent promoter of bone marrow‑derived mesenchymal stem cells (BMSCs) osteogenesis, but the underlying mechanisms remain unclear. To examine the effects of icaritin on osteogenic differentiation, BMSCs were exposed to osteogenic induction medium with