Merck
195367
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-nitrobenzylchlorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H3(NO2)CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.61
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
43-46 °C (lit.)
SMILES String
Cc1c(CCl)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8ClNO2/c1-6-7(5-9)3-2-4-8(6)10(11)12/h2-4H,5H2,1H3
InChIKey
XZNDXQGZPOZITR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Methyl-3-nitrobenzyl chloride is a lachrymatory agent[1].
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A Review of US Patents in the Field of Organic Process Development Published During October and November 2009.
Turner K.
Organic Process Research & Development, 14(2), 311-322 (2010)