19079
3,4-Methylendioxy-mandelsäure
≥98.0%
Synonym(e):
α-Hydroxy-1,3-benzodioxol-5-essigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
158-162 °C
SMILES String
OC(C(O)=O)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C9H8O5/c10-8(9(11)12)5-1-2-6-7(3-5)14-4-13-6/h1-3,8,10H,4H2,(H,11,12)
InChIKey
CLUJFRCEPFNVHW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable