19040
(±)-1,2,4-Butantriol
technical, ≥90% (GC)
Synonym(e):
1,2,4-Trihydroxybutane, 1,3,4-Butanetriol, 2-Deoxyerythritol, Butan-1,2,4-triol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Assay
≥90% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.473 (lit.)
n20/D 1.473
bp
190-191 °C/18 mmHg (lit.)
Dichte
1.184 g/mL at 20 °C
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCCC(O)CO
InChI
1S/C4H10O3/c5-2-1-4(7)3-6/h4-7H,1-3H2
InChIKey
ARXKVVRQIIOZGF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
370.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
188 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter