Wichtige Dokumente
296678
(S)-(−)-1,2,4-Butantriol
98%
Synonym(e):
(2S)-(-)-Butane-1,2,4-triol, (S)-(-)-1,2,4-Trihydroxybutane
Qualitätsniveau
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]19/D −28±2, c = 1 in methanol
Optische Reinheit
ee: 99% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.475 (lit.)
bp
150 °C/0.04 mmHg (lit.)
Dichte
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
OCC[C@H](O)CO
InChI
1S/C4H10O3/c5-2-1-4(7)3-6/h4-7H,1-3H2/t4-/m0/s1
InChIKey
ARXKVVRQIIOZGF-BYPYZUCNSA-N
Anwendung
It can also be used to prepare the following organic building blocks:
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?