Merck
CRM44897
Supelco
ASTM® D6584 Tricaprin-Lösung -Lösung
certified reference material, 8000 μg/mL in pyridine
Synonym(e):
Biodiesel-Verunreingung
Größe auswählen
5 ML
CHF 276.00
CHF 276.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
CHF 276.00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 276.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Agentur
ASTM® D6584
Produktlinie
TraceCERT®
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
kit of 5 mL
Konzentration
8000 μg/mL in pyridine
Anwendung(en)
petroleum
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O(C(COC(=O)CCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCC)C(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C33H62O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-31(34)37-28-30(39-33(36)27-24-21-18-15-12-9-6-3)29-38-32(35)26-23-20-17-14-11-8-5-2/h30H,4-29H2,1-3H3
InChIKey
LADGBHLMCUINGV-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Dieses zertifizierte Referenzmaterial wird in Übereinstimmung mit ISO 17034 und ISO/IEC 17025 hergestellt und zertifiziert. Alle Informationen zur Anwendung dieses zertifizierten Referenzmaterials sind im Analysenzertifikat zu finden.
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
62.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
17.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.