Wichtige Dokumente
8.21051
Sigma-Aldrich
Pyrene
for synthesis
Synonym(e):
Pyrene, Benzo[def]phenanthrene
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
204-927-3
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
<1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥96.0% (GC)
Form
powder
Wirksamkeit
2700 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
393 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
145.3 °C
Übergangstemp.
flash point 224 °C
Dichte
1.209 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
650 kg/m3
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
c21c3c4ccc2cccc1ccc3ccc4
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H
InChIKey
BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 96.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 147 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 150 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
435.2 °F
Flammpunkt (°C)
224 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1