Wichtige Dokumente
185175
1-Benzyl-3-pyrrolidinon
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.539 (lit.)
bp
77 °C/0.01 mmHg (lit.)
Dichte
1.091 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H13NO/c13-11-6-7-12(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2
InChIKey
DHGMDHQNUNRMIN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?