Merck
661201
Sigma-Aldrich
1-Z-3-Pyrrolidinon
96%
Synonym(e):
1-Carbobenzyloxy-3-pyrrolidinon, 1-Cbz-3-pyrrolidinon, 3-Oxo-1-pyrrolidincarbonsäure-phenylmethylester, 3-Oxopyrrolidin-1-carbonsäure-benzylester, N-Benzyloxycarbonyl-3-pyrrolidinon
Größe auswählen
5 G
CHF 77.60
CHF 77.60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 77.60
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H13NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 77.60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
96%
Verunreinigungen
(4% DCM)
4% DCM detected in first lot
Brechungsindex
n20/D 1.5410
Dichte
1.1897 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
ketone
phenyl
SMILES String
O=C1CCN(C1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H13NO3/c14-11-6-7-13(8-11)12(15)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2
InChIKey
LMHWEUQNJRXMCD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)