Merck
17974
Sigma-Aldrich
Z-β-Dab(Boc)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
(R)-4-(Boc-amino)-3-(Z-amino)-buttersäue, Nβ-Z-Nγ-Boc-L-3,4-diaminbuttersäure, Nγ-Boc-Nβ-Z-L-3,4-diaminbuttersäure, Z-β-Dbu(Boc)-OH
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H24N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
352.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (TLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)NC[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C17H24N2O6/c1-17(2,3)25-15(22)18-10-13(9-14(20)21)19-16(23)24-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,19,23)(H,20,21)/t13-/m1/s1
InChIKey
KUMMZCONPFBQTC-CYBMUJFWSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)