Wichtige Dokumente
902772
(Diacetoxyiodo)benzene solution
0.50 M solution in DCM
Synonym(e):
Iodobenzene diacetate, Iodosobenzene diacetate, Phenyl-iodanediyl diacetate
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
Brechungsindex
n/D 1.444
Dichte
1.361 g/mL
InChI
1S/C10H11IO4/c1-8(12)14-11(15-9(2)13)10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1-2H3
InChIKey
ZBIKORITPGTTGI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)