177253
Guanidin -hydrochlorid
99%
Synonym(e):
Aminomethanamidin -hydrochlorid, Guanidiniumchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
180-185 °C (lit.)
Dichte
1.3 g/cm3 (lit.)
SMILES String
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChIKey
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves