Merck
N2635
Sigma-Aldrich
Nukleosid-5′-Diphosphatkinase aus Rinderleber
buffered aqueous glycerol solution, ≥1,000 units/mg protein (biuret)
Synonym(e):
NDK, UDPkinase, Uridin-Diphosphat-Kinase, nicht-metastatisch23(NM23), ATP:Nukleosid-Diphosphatphosphotransferase, NDPK
Größe auswählen
100 UNITS
CHF 249.00
500 UNITS
CHF 896.00
CHF 249.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 UNITS
CHF 249.00
500 UNITS
CHF 896.00
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
CHF 249.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
bovine liver
Form
buffered aqueous glycerol solution
Spezifische Aktivität
≥1,000 units/mg protein (biuret)
Lagerbedingungen
(Tightly closed)
Methode(n)
activity assay: suitable
Fremdaktivität
lactic dehydrogenase, myokinase, β-NADH oxidase, nucleoside monophosphokinase and ATPase ≤0.1%
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Forschungsbereich: Zellsignalisierung
Nukleosid-5′-Diphosphatkinase (NDK) ist ein universelles Housekeeping-Enzym.[1] Nukleosid-Diphosphatkinase existiert in eukaryotischen Zellen als zwei Isoformen, NDK-A und NDK-B. Diese Enzyme werden sowohl in Mitochondrien als auch im Zytoplasma exprimiert. [2]
Anwendung
Nukleosid-5′-Diphosphatkinase wird für Folgendes verwendet:
  • Nukleosid-Diphosphatkinase(NDPK)-Assays[3]
  • gekoppelter NDPK-Luciferase-Assay zum Bestimmen der Menge von Ras-gebundenem Guanosintriphosphat (GTP)[4]
  • Wachstumsstimulationsassay von nicht-metastasierendem Protein 23 (NM23)[5]
  • in einer Studie zum Bewerten der Hemmung von Typ I Fc-epsilon-Rezeptor-vermitteltem Ca2+-Einstrom und Vermittlersekretion in Schleimhautmastzellen von Ratten[6]
  • in einer Studie zum Untersuchen der Proteinsynthese in Kaninchen-Retikulozyten[7]
Biochem./physiol. Wirkung
Nukleosid-5′-Diphosphatkinasen (NDK) unterstützen die Synthese von Nukleosid-Triphosphaten (NTP) durch das Übertragen einer Phosphatgruppe von ATP an Nukleosid-Diphosphate (NDP).[1] NDK liefern NTP für die Nukleinsäuresynthese, Cytidin-5′-Triphosphat (CTP) für die Lipidsynthese, Uridin-5′-Triphosphat (UTP) für die Polysaccharidsynthese und Guanosin-Triphosphat (GTP) für die Proteinelongation, Signalübertragung und Mikrotubuluspolymerisation.[8]
Einheitendefinition
Eine Einheit konvertiert bei einem pH-Wert von 7,6 und 25 °C in einem gekoppelten System mit PK/LDH je Minute jeweils 1,0 μmol TDP und ATP zu TTP und ADP.
Substrat
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Shaobai Huang et al.
Annals of botany, 96(4), 703-715 (2005-07-20)
Anoxia-tolerant plant tissues synthesize a number of proteins during anoxia, in addition to the 'classical anaerobic proteins' involved in glycolysis and fermentation. The present study used a model system of rice coleoptile tips to elucidate patterns of protein synthesis in
Krisztina Takács-Vellai et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 72(8), 1447-1462 (2014-12-30)
In textbooks of biochemistry, nucleoside diphosphate conversion to a triphosphate by nucleoside diphosphate 'kinases' (NDPKs, also named NME or NM23 proteins) merits a few lines of text. Yet this essential metabolic function, mediated by a multimeric phosphotransferase protein, has effects
Sanjeev Mahanta et al.
PloS one, 3(4), e2054-e2054 (2008-05-01)
The MUC1 protein is aberrantly expressed on many solid tumor cancers. In contrast to its apical clustering on healthy epithelial cells, it is uniformly distributed over cancer cells. However, a mechanistic link between aberrant expression and cancer has remained elusive.
Rob U Onyenwoke et al.
Molecular biology of the cell, 23(2), 381-389 (2011-11-25)
AMP-activated protein kinase (AMPK) is a key energy sensor that regulates metabolism to maintain cellular energy balance. AMPK activation has also been proposed to mimic benefits of caloric restriction and exercise. Therefore, identifying downstream AMPK targets could elucidate new mechanisms
Maja Herak Bosnar et al.
Molecular and cellular biochemistry, 329(1-2), 63-71 (2009-04-18)
The family of Nm23/NDPK (nucleoside diphosphate kinase) proteins regulates a vast variety of cellular processes and, therefore, participates in important physiological events like proliferation, differentiation, molecular transport, and apoptosis. The majority of experimental data concerning this gene family has been