176087
Harnstoff-d4
98 atom % D
Synonym(e):
Carbamide-d4
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
solid
Methode(n)
NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
132-135 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]N([2H])C(=O)N([2H])[2H]
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i/hD4
InChIKey
XSQUKJJJFZCRTK-JBISRTOLSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges