Wichtige Dokumente
17347
2-Brom-5-hydroxy-4-methoxybenzaldehyd
technical, ≥90% (HPLC)
Synonym(e):
5-Brom-isovanillin
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7BrO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.04
Beilstein:
1942858
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Assay
≥90% (HPLC)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
≥95 °C (lit.)
≥95 °C
SMILES String
COc1cc(Br)c(C=O)cc1O
InChI
1S/C8H7BrO3/c1-12-8-3-6(9)5(4-10)2-7(8)11/h2-4,11H,1H3
InChIKey
AHYSXUDLJOFNAB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Bromo-5-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde was used in the synthesis of 4-bromo-2-methoxy-5-(2-methoxyethenyl)phenol.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Synthesis of (?)-6H-benzofuro [3a, 3, 2, ef][3] benzazepine: an unnatural analog of (−)-galanthamine.
Poschalko A, et al.
Tetrahedron, 58(8), 1513-1518 (2002)