130605
5-Bromvanillin
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
164-166 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc(C=O)cc(Br)c1O
InChI
1S/C8H7BrO3/c1-12-7-3-5(4-10)2-6(9)8(7)11/h2-4,11H,1H3
InChIKey
KLSHZDPXXKAHIJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable