172758
2,3,5-Tribrom-thiophen
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.664 (lit.)
bp
120 °C/11 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
25-28 °C (lit.)
Dichte
2.483 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Brc1cc(Br)c(Br)s1
InChI
1S/C4HBr3S/c5-2-1-3(6)8-4(2)7/h1H
InChIKey
SKDNDSLDRLEELJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?