168696
4-Hydroxy-1-methyl-2(1H)-chinolon
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
269-271 °C (lit.)
SMILES String
CN1C(=O)C=C(O)c2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO2/c1-11-8-5-3-2-4-7(8)9(12)6-10(11)13/h2-6,12H,1H3
InChIKey
RTNPPPQVXREFKX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable