Wichtige Dokumente
161950
1,3-Diethyl-2-thiobarbitursäure
99%
Synonym(e):
1,3-Diethyl-2-sulfanylidene-1,3-diazinane-4,6-dione, 1,3-Diethyldihydro-2-thioxo-4,6(1H,5H)-pyrimidinedione, 1,3-Diethylthiobarbituric acid, N,N′-Diethyl-2-thiobarbituric acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Arzneimittelkontrolle
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp (Schmelzpunkt)
109-112 °C (lit.)
Löslichkeit
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
SMILES String
CCN1C(=O)CC(=O)N(CC)C1=S
InChI
1S/C8H12N2O2S/c1-3-9-6(11)5-7(12)10(4-2)8(9)13/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
SHBTUGJAKBRBBJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?