63287
Malondialdehyd Tetrabutylammoniumsalz
≥96.0% (NT)
Synonym(e):
Malonaldehyd Tetrabutylammoniumsalz, Tetrabutylammonium-malondialdehydenolat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥96.0% (NT)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
126-131 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)\C=C\[O-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C3H4O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;4-2-1-3-5/h5-16H2,1-4H3;1-4H/q+1;/p-1/b;2-1+
InChIKey
GFXLQCGVBUWBHF-WLHGVMLRSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges