Wichtige Dokumente
158011
Cyclopropylbenzol
97%
Synonym(e):
Phenylcyclopropan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.533 (lit.)
bp
173.6 °C/753 mmHg (lit.)
Dichte
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
C1CC1c2ccccc2
InChI
1S/C9H10/c1-2-4-8(5-3-1)9-6-7-9/h1-5,9H,6-7H2
InChIKey
VFSFCYAQBIPUSL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)