Merck
155853
Sigma-Aldrich
2-Fluor-5-nitroanilin
98%
Größe auswählen
25 G
CHF 73.90
CHF 73.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 73.90
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(NO2)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.11
Beilstein:
2803491
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 73.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
97-100 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
nitro
SMILES String
Nc1cc(ccc1F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5FN2O2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H,8H2
InChIKey
KJVBJICWGQIMOZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
2-fluoro-3-nitroaniline and 2-fluoro-1, 3-phenylenediamine.
Hudlicky M and Bell, HM.
Journal of Fluorine Chemistry, 4(1), 19-23Hudlicky-19-23Hudlicky (1974)
Yusuke Yamamoto et al.
The Journal of toxicological sciences, 44(9), 585-600 (2019-09-03)
Amino acid derivative reactivity assay (ADRA) has previously been developed as an alternative method to direct peptide reactivity assay (DPRA) to evaluate key event 1 in skin sensitization mechanisms. However, when using alternative methods for skin sensitization, integrated approaches to