Wichtige Dokumente
154245
4-Brom-2-chloranilin
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H3(Cl)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.47
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
70-72 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccc(Br)cc1Cl
InChI
1S/C6H5BrClN/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H,9H2
InChIKey
INMZDDDQLHKGPF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-Bromo-2-chloroaniline was used in the peparation of 3,4-dichloro-α-trichloromethylbenzyl alcohol.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
THE REACTION OF CHLORAL WITH HALOBENZENES AND WITH 2, 4-DICHLOROPHENOL: SYNTHESIS OF HALOGENATED ETHYLBENZENES AND OF α-METHOXYPHENYLACETIC ACIDS.
Reeve W, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 44(5), 575-582 (1966)