Wichtige Dokumente
I29204
Itaconsäure
≥99%
Synonym(e):
Methylenbernsteinsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
1472 °F
mp (Schmelzpunkt)
165-168 °C (lit.)
Dichte
1.573 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)CC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C5H6O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChIKey
LVHBHZANLOWSRM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- As a comonomer in the polymerization of polyacrylonitrile (PAN) to promote the thermo-oxidative stabilization of polymer.
- In combination with acrylamide to form (poly[acrylamide-co-(itaconicacid)]) to synthesize biodegradable superabsorbent polymers.
- To synthesize biobased polyester composite in fabric industry.
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Our strategy is to synthesize mesoporous carbonaceous materials (“Starbons”) using mesoporous expanded starch as the precursor without the need for a templating agent.