Wichtige Dokumente
15018
Boc-D-Phe(2-Cl)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
Boc-2-chlor-D-phenylalanin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +23.5±2°, c = 1% in ethyl acetate
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
94-98 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccccc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C14H18ClNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-6-4-5-7-10(9)15/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m1/s1
InChIKey
TUUQJNHCVFJMPU-LLVKDONJSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?