Wichtige Dokumente
148776
3-Hydroxyanthranilsäure
97%, for peptide synthesis
Synonym(e):
2-Amino-3-hydroxy-benzoesäure
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
3-Hydroxyanthranilsäure, 97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
240 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Nc1c(O)cccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
InChIKey
WJXSWCUQABXPFS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
<li><strong>Direct enzyme inhibition to mitigate quinolinic acid formation:</strong> Used to synthesize 2-amino-3-carboxymuconic semialdehyde (ACMS) during the kynurenine pathway of Tryptophan catabolism (Sanz et al., 2022).</li>
</ul>
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)