Merck
718041
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-DL-kynurenine-(butyric-1,2-13C2) dihydrobromide
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonym(e):
α, 2-Diamino-3-hydroxy-γ-oxobenzenebutanoic acid-1,2-13C2 dihydrobromide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C2C8H14Br2N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
388.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
95% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
-235 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N[13CH](CC(=O)c1cccc(O)c1N)[13C](O)=O
InChI
1S/C10H12N2O4/c11-6(10(15)16)4-8(14)5-2-1-3-7(13)9(5)12/h1-3,6,13H,4,11-12H2,(H,15,16)/i6+1,10+1
InChIKey
VCKPUUFAIGNJHC-UFYQYTSASA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)