455652
Natrium p-toluolsulfinat
95%
Synonym(e):
p-Toluolsulfinsäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Verunreinigungen
<5% water
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
[Na+].Cc1ccc(cc1)S([O-])=O
InChI
1S/C7H8O2S.Na/c1-6-2-4-7(5-3-6)10(8)9;/h2-5H,1H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChIKey
KFZUDNZQQCWGKF-UHFFFAOYSA-M
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable